Learn More
R&D Systems™ Polystyrene Microplates
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Product Type | ELISA Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 360 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |