Learn More
Brannan™ Range Finder Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12851428
Click to view available options
Intervallo Baumé:
1 to 1.50
1.50 to 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12851428
Marca: Brannan™ 10/531/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Brannan Range Finder Hydrometers, Baume Range: 1.50 to 2, Length: 250mm, Certifications/Compliance: UKAS, Quantity: 1Each, Subdivisions: 0.005g/mL
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Range Finder Hydrometer
Incrementi 0.005 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Intervallo Baumé 1 to 1.50
Da utilizzare con (applicazione) Specific Gravity Measurement
Intervallo di gravità specifica 1 to 1.5