Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000
La bilancia multiuso Ranger 3000 ha tutte le funzionalità per produrre risultati rapidi in un'ampia gamma di applicazioni. Con sette modalità applicative, Ranger 3000 è ideale per soddisfare numerose esigenze di pesatura industriale. Portatile e dotata di una batteria ricaricabile, tale bilancia è utilissima in ogni zona dello stabilimento ed è dotata di funzioni e caratteristiche che fanno di Ranger 3000 una bilancia unica nel suo genere.
Marca:  Ohaus™ 30031703
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.20000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Codice prodotto. 13425119
  • 495.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Il modello Ranger 3000 è dotato del display più grande della sua classe ed è provvisto di LED per pesata di controllo e display LCD retroilluminati che lo rendono funzionale in quasi tutte le condizioni di lavoro.
  • La scala più intuitiva disponibile sul mercato, facilmente configurabile, per non sprecare tempo prezioso e lavorare nel modo più efficiente possibile.
  • Il modello Ranger 3000 assicura risultati accurati in un secondo, eliminando praticamente i tempi d’attesa e lasciando all'utente la possibilità di lavorare secondo il proprio ritmo, e non quello del sistema di pesatura.
Specifica
Specifica
Interfacce RS232, RS232 secondaria opzionale, USB ed Ethernet
Piombo-acido, ricaricabile
FCC, Parte 15, Classe A; EN61326-1:2006 (Classe B)
1,5 kg
0,1 g
R31P3
Da –10 a 40 °C
kg, g, libbre, once, libbre:once
327 x 311 x 117 mm
225 mm
300 mm
4,2 kg
Da 100 a 240 V
210 ore di utilizzo continuo con tempo di ricarica di 12 ore
Esterna
Involucro in ABS, piattaforma in acciaio inox
Display LCD, altezza 40 mm, con retroilluminazione bianca
Meccanico
1 secondo
Bilancia compatta da banco Ranger 3000
225 x 300 mm
327 mm
311 mm
117 mm
Da 100 a 240 V c.a./Da 50 a 60 Hz
Da 50 a 60 Hz