Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modello:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
- La bilancia più intuitiva presente sul mercato dispone di software Smart Text™ per un funzionamento e una configurazione facile per garantire l'efficienza sul posto di lavoro.
- Il display più grande della categoria, gli indicatori LED per il controllo peso e il display LCD retroilluminato, rendono la bilancia Ranger 4000 funzionale pressappoco in ogni ambiente di lavoro.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 100 Hours with Rechargeable Battery |
| Tipo di collegamento | Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio) |
| Struttura | Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile |
| Capacità | 6.00 kg |
| Tipo di display | LED, 3 Color Checkweighing LEDs |
| Leggibilità | 2.000000 g |
| Linearità | 0.400000 g |
| Modello | R41ME6-M |
| Ripetibilità | 0.400000 g |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Vedi altri risultati |