Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
35.00 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Semplificano le applicazioni più complesse e riducono al minimo la necessità di calcoli manuali con 10 modalità applicative avanzate, il controllo delle periferiche e il kit opzionale per una piattaforma con una seconda bilancia.
- La bilancia più precisa della sua categoria, con un tempo di stabilizzazione di un secondo, una risoluzione del display fino a 75.000 d o 350.000 d e le autorizzazioni per il commercio.
- Bilancia estremamente resistente progettata per la massima efficienza in ambienti industriali difficili. Dispone di chassis in metallo di protezione IP54 e terminale con armatura metallica.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 12 ore con batteria ricaricabile |
| Tipo di collegamento | USB (inclusa), RS232 (inclusa), Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) |
| Struttura | Design modulare, armatura in metallo pressofuso, piattaforma rimovibile in acciaio inossidabile, gancio per la pesata da sotto integrato, interruttore di blocco del menu, indicatore di livellamento |
| Capacità | 35.00 kg |
| Tipo di display | LCD grafico 4.3 in., 10.9 cm TFT |
| Leggibilità | 0.500000 g |
| Linearità | 1.000000 g |
| Modello | R71MD35-EU |
| Classe di protezione | IP54 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Vedi altri risultati |