Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Codice prodotto. 15513903 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modello:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15513903
Marca: OHAUS™ 30237023
La bilancia Ranger Count 4000 è lo strumento ideale per attività di conteggio industriale difficili, che richiedono ottima robustezza ed elevata accuratezza, per di pesatura, conteggio e misura industriali.
  • Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
  • L'accuratezza delle prestazioni di pesata e conteggio sono garantite dalla risoluzione interna di conteggio, pari a 1:1.500.000 e dal software per l'ottimizzazione automatica, che riduce gli errori.
  • Facile da usare con il software SmarText™, un display centrale per il conteggio e i tasti dedicati Campione e Tara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 210 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio)
Struttura Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile
Capacità 30.00 kg
Tipo di display LCD a 3 finestre, retroilluminato + 3 LED
Leggibilità 10.000000 g
Linearità 2.000000 g
Modello RC41M30-M
Ripetibilità 2.000000 g
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo
Dimensioni (L x P x A) 327 x 315 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 7.000 kg