Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modello:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il robusto chassis in metallo e i piedini antiscivolo in gomma garantiscono la protezione, la stabilità e la lunga durata del prodotto, elementi necessari per pesature industriali difficili.
- L'accuratezza delle prestazioni di pesata e conteggio sono garantite dalla risoluzione interna di conteggio, pari a 1:1.500.000 e dal software per l'ottimizzazione automatica, che riduce gli errori.
- Facile da usare con il software SmarText™, un display centrale per il conteggio e i tasti dedicati Campione e Tara.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 210 ore con batteria ricaricabile |
| Tipo di collegamento | Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio), RS232 (inclusa), USB (disponibile come accessorio) |
| Struttura | Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, piattaforma in acciaio inossidabile |
| Capacità | 3.00 kg |
| Tipo di display | LCD a 3 finestre, retroilluminato + 3 LED |
| Leggibilità | 0.100000 g |
| Linearità | 0.200000 g |
| Modello | RC41M3 |
| Ripetibilità | 0.200000 g |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Vedi altri risultati |