missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rapamycin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16436457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
200mg
2g
500mg
50mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16436457

Marca: Medchem Express HY10219

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rapamycin (Sirolimus; AY 22989) is a potent and specific mTOR inhibitor with an IC50 of 0.1 nM in HEK293 cells. Rapamycin binds to FKBP12 and specifically acts as an allosteric inhibitor of mTORC1. Rapamycin is an autophagy activator, an immunosuppressant.

Rapamycin (Sirolimus

Specifica

Materiale o nome chimico Rapamycin
CAS 53123-88-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C51H79NO13
Quantità 5 g
Sinonimo Sirolimus AY-22989
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (136.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (54.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](O)CC4)OC)C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 914.17
Peso formulazione 914.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato