Learn More
Rapamycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
200mg
2g
500mg
50mg
5g
Codice prodotto. 16440956
Marca: Medchem Express HY10219
MedChemExpress Rapamycin (Sirolimus; AY 22989) is a potent and specific mTOR inhibitor with an IC50 of 0.1 nM in HEK293 cells. Rapamycin binds to FKBP12 and specifically acts as an allosteric inhibitor of mTORC1. Rapamycin is an autophagy activator, an immunosuppressant.
Rapamycin (Sirolimus
Specifica
Materiale o nome chimico Rapamycin
CAS 53123-88-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C51H79NO13
Quantità 200 mg
Sinonimo Sirolimus AY-22989
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (136.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (54.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](O)CC4)OC)C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 914.17
Peso formulazione 914.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.