Learn More
RAPGEF1 Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI2F5, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506837S
Descrizione
RAPGEF1 Monoclonal antibody specifically detects RAPGEF1 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| RAPGEF1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13905 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 107746, 2889, 491286, 63881 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2F5 | |
| Unconjugated | |
| RAPGEF1 | |
| 4932418O06Rik; C3G; C3G-1; C3G-2; CRK SH3-binding GNRP; GRF2; guanine nucleotide releasing factor 2; Guanine nucleotide-releasing factor 2; guanine nucleotide-releasing factor 2 (specific for crk proto-oncogene); Protein C3G; Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1; Rap guanine nucleotide exchange factor 1; Rapgef1 | |
| Full length human recombinant protein of human RAPGEF1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.