Learn More
Thermo Scientific™ Rapid DNA Ligation Kit Promotion
Codice prodotto. 15757526 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
150 Reactions
Dimensione della confezione:
150 reazioni
Codice prodotto. 15757526
Marca: Thermo Scientific™ K1423
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Rapid DNA Ligation Kit enables fast sticky-end or blunt-end DNA ligation in only 5 min. at room temperature.
Rapid DNA Ligation Kit enables fast sticky-end or blunt-end DNA ligation in only 5 minutes at room temperature.
The kit contains T4 DNA ligase and a specially-formulated 5X rapid ligation buffer optimized for fast and efficient DNA ligation. Fast ligation efficiency is equal to that obtained with T4 DNA ligase in a standard 1 hour ligation. The ligation reaction mixture can be used directly for bacterial transformation with the TransformAid Bacterial Transformation Kit or with other conventional transformation procedures.
Highlights
  • Fast -ligation of either sticky- or blunt-end DNA in only 5 minutes
  • Convenient -reaction mixture can be used directly for bacterial transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Routine cloning experiments; Blunt-end cloning; Library construction; TA cloning.
N. di reazioni 150
Product Type Rapid DNA Ligation Kit
Quantità 150 Reactions