Learn More
Gestigkeit Harry™ Inceneritori rapidi
Click to view available options
Tensione:
220 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Temperatura (sistema metrico) | 950 °C |
| Tipo | Inceneritore rapido |
| Display | Digitale |
| Materiale | Acciaio inox |
| Peso (sistema metrico) | 7 kg |
| Requisiti elettrici | 220 V, 2500 W |
| Tensione | 220 V |
| Wattage | 2500 W |