Learn More
Gestigkeit Harry™ Inceneritori rapidi
Codice prodotto. 10489692
Click to view available options
Tensione:
220 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10489692
Marca: Gestigkeit Harry™ SVR/E
Solo null disponibili
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 950°C
Tipo Rapid Incinerator
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 7 kg
Requisiti elettrici 230 V 2500 w
Tensione 230 V
Wattage 2500 w