Learn More
Novus Biologicals™ RAR alpha/NR1B1 Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18331682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
100 μg
Codice prodotto. 18331682
Marca: Novus Biologicals™ NBP317203PEP
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 5914
Peso molecolare M.W. Theoretical: 20 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene alpha polypeptide, RAR-alpha, retinoic acid receptor, alpha
Simbolo del gene RARA
Research Category Cancer, Vision
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine RAR alpha/NR1B1