Learn More
R&D Systems™ Rat Angiopoietin-2 (NP_604449) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_604449 |
| ID gene (immissione) | 285 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Rat |
| Quantità | 10 μg |