Learn More
Rat anti-Mouse IgG1, Clone: A85-3, Secondary Antibody, BD
Marca: BD Biosciences 553445
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
X
Host Species: Rat
Clone: A85-3
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA
Specifica
| Rat anti-Mouse IgG1 | |
| A85-3 | |
| Rat | |
| 0.5 mg | |
| Immunology | |
| Mouse |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| IgG2a κ |