missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rat anti-Mouse IgG2a Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2a-7), Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68435-250UG
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG2a Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG2a Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifica
| IgG2a Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| Rat anti Mouse IgG2a-Biotin, clone LO-MG2a-7, recognizes the gamma 2a heavy chain of mouse immunoglobulin and does not cross-react with other murine immunoglobulin classes or subclasses. The antibody recognizes an allotypic determinant upon mouse IgG2a. It recognizes the IgHIa allotype (as expressed in Balb/c mice), but not the IgHIb allotype (as expressed in C57/BL mice). | |
| Store at 4°C. |
| ELISA | |
| LO-MG2a-7 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Purified mouse IgG from BALB/c mice | |
| 250 μg | |
| Mouse | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto