missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rat anti-Mouse IgG2a Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2a-7), PE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68435PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG2a Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2a Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
Specifica
| IgG2a Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Rat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| LO-MG2a-7 | |
| PBS | |
| Purified IgG from BALB/c mice | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto