Learn More
Rat anti-Mouse IgG2a Secondary Antibody, Invitrogen™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen SA135642
Codice prodotto. 11515090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Mouse IgG2a Monoclonal antibody specifically detects Mouse IgG2a in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mouse IgG2a
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Immunoglobulins.
1 mg
Secondary
4° C
IgG2a
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
LO-MG2a-2
Unconjugated
Rat
Affinity chromatography