missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Rat Apolipoprotein A-I/ApoA1 ELISA Kit (Chemiluminescence)

Codice prodotto. 18645260 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18645260

Marca: Novus Biologicals™ NBP268238

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Kit (Chemiluminescence)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 6.25 to 400 ng/mL
Assay Sensitivity 3.75 ng/mL
Product Type ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo di campione Serum, Plasma, Biological Fluids
Specificità This kit recognizes Rat ApoA1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat ApoA1 and analogues was observed.
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 335
Simbolo del gene APOA1
Quantità 1 Kit
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Requisiti di stoccaggio Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinonimo APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Bersaglio Rat
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato