missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Rat C-Reactive Protein/CRP ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Rat C-Reactive Protein/CRP ELISA Kit (Chemiluminescence) measures rat C-Reactive Protein/CRP in serum, plasma and other biological fluids.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.16-10 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.09 ng/mL |
| Cross-reattività | This kit recognizes Rat CRP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat CRP and analogues was observed. |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo di campione | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 1401 |
| Simbolo del gene | CRP |
| Specie ospite | Rat |
| Quantità | 1 Kit |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto