Learn More
Novus Biologicals™ Rat CCL3/MIP-1 alpha ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.81 to 500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 4.69 pg/mL |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificità | This kit recognizes Rat MIP-1 alpha in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat MIP-1 alpha and analogues was observed. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 6348 |
| Simbolo del gene | CCL3 |
| Quantità | 1 Kit |
| Disciplina di ricerca | Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction |
| Vedi altri risultati |