Learn More
MedChemExpress Rat CGRP-(8-37)
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.54% |
| CAS | 129121-73-9 |
| Content And Storage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecolare | 3127.51 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 75 mg/mL (23.98 mM∣Need ultrasonic) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.