Learn More
Proteintech™ Rat FABP1 ELISA Kit
Codice prodotto. 16821656 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Rat
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16821656
Marca: Proteintech™ KE2001196T
KE20011 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The FABP1 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous FABP1.
  • The assay recognizes rat FABP1. An antibody specific for FABP1 has been pre-coated onto the microwells. The FABP1 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
  • Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for rat FABP1 is added to detect the captured rat FABP1 protein.
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • Fatty acid‐binding protein 1 (FABP1, also known as L‐FABP) is a 14 KDa cytosolic protein abundantly expressed in the liver.
  • It can bind fatty acids and many other molecules and is involved in the uptake, transport, and metabolism of cellular long-chain fatty acids and other lipid ligands. Higher FABP1 serum level has been associated with liver injury.
  • Levels of FABP1 can be helpful as a biomarker for metabolic disturbances and impaired function of hepatocytes.
Specifica
Numero di accesso BC086947
Intervallo saggio 78.1 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity 8.1 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Rat
ID gene (immissione) 24360
Specie ospite Rat
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P02692
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human Adiponectin ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine