Learn More
R&D Systems™ Rat FGL2 (NP_445907.2) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | FGL2/Fibroleukin |
| Numero di accesso | NP_445907.2 |
| ID gene (immissione) | 10875 |
| Alias gene | fibrinogen-like 2, Fibrinogen-like protein 2, fibroleukin, pT49T49, T49 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Rat |
| Quantità | 10 μg |