Learn More
Proteintech™ Rat IL-1 beta ELISA Kit
Codice prodotto. 16861646 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Rat
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16861646
Marca: Proteintech™ KE2000596T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
KE20005 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The IL1-beta ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous IL-1 beta.
  • The assay recognizes rat IL1-beta. An antibody specific for IL1-beta has been pre-coated onto the microwells.
  • The IL-1 beta protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL-1 beta is added to detect the captured IL-1 beta protein.
  • For signal development, Sterptravidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • Interleukin-1 is a pro-inflammatory cytokine with multiple biological effects. The IL1 gene family encodes three proteins: IL1 -alpha IL1- beta and their naturally occurring inhibitor IL1-RN. Interleukin 1 beta(IL1- beta), mainly produced by blood monocytes and tissue macrophages, has been implicated in mediating both acute and chronic inflammation.
  • IL1-beta is known to be involved in a variety of cellular activities, including cell proliferation, differentiation and apoptosis. IL1-beta is emerging as a key mediator of carcinogenesis that characterizes host-environment interactions.
Specifica
Numero di accesso NP_113700
Intervallo saggio 31.25 to 2000 pg/mL
Assay Sensitivity 12.5 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Rat
ID gene (immissione) 24494
Specie ospite Rat
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID Q63264
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Rat IL-1 beta ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine