Learn More
Proteintech™ Rat IL-2 ELISA Kit
Codice prodotto. 16831646 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Rat
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16831646
Marca: Proteintech™ KE2000296T
KE20002 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The IL2 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous IL2.
  • The assay recognizes mouse IL2. An antibody specific for IL2 has been pre-coated onto the microwells. The IL2 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
  • Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL2 is added to detect the captured IL2 protein.
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
  • Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • Interleukin-2 (IL2) is a protein initially identified as a T cell growth factor. IL2 is mainly produced by activated CD4+CD25- (helper) T cells, and induces the proliferation of these and others cells like CD8+ T cells, B and NK cells.
  • For this reason, it has been used to treat immune-deficiencies like HIV, and induce immune response against tumors
  • Nevertheless, it has been shown that IL2 also acts as the main growth factor of CD4+CD25+ Regulatory T cells.
  • Interleukin 2 mediates its functions in the target cell through the interleukin 2 receptor (IL2R).
  • IL2R is a multimeric functional protein consisting of three different chains: Il2Rα, Il2Rβ and γc.
Specifica
Numero di accesso NP_446288
Intervallo saggio 31.25 to 2000 pg/mL
Assay Sensitivity 8.3 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Rat
ID gene (immissione) 116562
Specie ospite Rat
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P17108
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human APOL1 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine