missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat TIM-1/KIM-1/HAVCR DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
15 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Beskrivning
The Rat TIM-1/KIM-1/HAVCR DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat TIM-1/KIM-1/HAVCR.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantità | 15 x 96-well Plates |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 286934 |
| Sinonimo | CD365, HAVcr-1, HAVCR1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering