Learn More
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Torbidità:
0.2 NTU
2 NTU
20 NTU
90 NTU
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Tipo | Ratio Turbidity Standard |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ratio Instruments |
| Accuracy | ±1% |
| Torbidità | 2 NTU |
| Certificazione/Conformità | NIST, US EPA Approved |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |