Learn More
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
111.00€ - 174.00€
Specifica
Tipo | Ratio Turbidity Standard |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ratio Instruments |
Accuracy | ±1% |
Certificazione/Conformità | NIST, US EPA Approved |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Torbidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Torbidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11788455
|
Reagecon™
CRSR-20-100 |
100 mL | 20 NTU |
114.00€
100mL |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11449159
|
Reagecon™
CRSR-0.2-500 |
500 mL | 0.2 NTU |
174.00€
500mL |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11556583
|
Reagecon™
CRSR-90-100 |
100 mL | 90 NTU |
140.19€
100mL |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11429169
|
Reagecon™
CRSR-2-500 |
500 mL | 2 NTU |
111.00€
500mL |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Ratio Turbidity Standard | |
Ratio Instruments | |
±1% | |
NIST, US EPA Approved |