missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RB1 Antibody (1F8), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54483B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RB1 Monoclonal antibody specifically detects RB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| RB1 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| OSRC, osteosarcoma, p105-Rb, pp110, pRb, Rb, retinoblastoma 1, retinoblastoma suspectibility protein, retinoblastoma-associated protein | |
| Recombinant human RB1 protein fragment of 283 amino acid residues. (Uniprot: P06400) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 5925 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1F8 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto