missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ RBCK1 Recombinant Protein Antigen
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Descrizione
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human RBCK1. The RBCK1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 10616 |
| Specie | Human |
| Purezza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulazione | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Competition |
| Simbolo del gene | RBCK1 |
| Peso molecolare | 33 kDa |
| Quantità | 100 μL |
| Status giuridico | RUO |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto