missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rbin-1, MedChemExpress

Codice prodotto. 16453178
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16453178

Marca: Medchem Express HY100816

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).

Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).

Specifica

Materiale o nome chimico Rbin-1
Forma fisica Solid
CAS 328023-11-6
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H12N4S
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo Ribozinoindole-1
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (120.94 mM)
SMILES C=C(C)CSC1=NN=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=N1
Molecular Weight (g/mol) 256.33
Peso formulazione 256.33
Percent Purity 99.33%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato