Learn More
RBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RBP1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852045
|
Proteintech
22683-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842045
|
Proteintech
22683-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes the carrier protein involved in the transport of retinol (vitamin A alcohol) from the liver storage site to peripheral tissue. Vitamin A is a fat-soluble vitamin necessary for growth, reproduction, differentiation of epithelial tissues, and vision. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Specifica
| RBP1 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P02696, P09455, Q00915 | |
| 19659, 25056, 5947 | |
| RBP1 Fusion Protein Ag18572 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RBP1 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CRABP I, CRBP, CRBP I, CRBP1, CRBPI, RBP1, RBPC, Retinol binding protein 1 | |
| Rbp1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |