Learn More
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody (4C2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
246.00€ - 640.00€
Specifica
| Antigene | RBP4/Retinol-Binding Protein 4 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18113659
|
Novus Biologicals
NBP2-37614 |
0.1 mL |
640.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18626515
|
Novus Biologicals
NBP2-37614-0.025ml |
0.025 mL |
246.00€
0.03mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Monoclonal specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| RBP4/Retinol-Binding Protein 4 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 5950 | |
| Purified recombinant fragment of human RBP expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 23 kDa |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma | |
| RBP4 | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
For Research Use Only