Learn More
Novus Biologicals™ RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human RBP4/Retinol-Binding Protein 4.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 23.44 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 23.44-1500 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Sandwich ELISA Kit |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human RBP4/Retinol-Binding Protein 4. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma |
| Vedi altri risultati |