missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBPJ Monoclonal Antibody (OTI4G10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809421
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CSL plays a role in the regulatory network through which muscle cells coordinate their structural and functional states during growth, adaptation, and repair. The protein is abundantly expressed in heart and skeletal muscle and expression is increased by passive stretch. Mutations in this gene can lead to X-linked deafness.Specifica
| RBPJ | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q06330 | |
| RBPJ | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-243 of human RBPJ produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4G10 | |
| Unconjugated | |
| RBPJ | |
| AOS3, CBF1, IGKJRB, IGKJRB1, KBF2, RBP-J, RBPJK, RBPSUH, SUH, csl | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3516 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto