Learn More
RBPJ Monoclonal Antibody (OTI4G10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809421S
Descrizione
RBPJ Monoclonal antibody specifically detects RBPJ in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| RBPJ | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BZX2 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7371 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4G10 | |
| Unconjugated | |
| UCK2 | |
| AI843960; AOS3; CBF1; CBF-1; csl; H-2K binding factor-2; Igkjrb; Igkjrb1; Igkrsbp; immunoglobulin kappa J region recombination signal binding protein 1; J kappa-recombination signal-binding protein; KBF2; Rbpj; RBP-J; RBP-J kappa; RBPJK; RBP-JK; rbp-jkappa; RBPSUH; recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region; recombining binding protein suppressor of hairless; recombining binding protein suppressor of hairless-like; recombining binding protein suppressor of hairless-like protein; renal carcinoma antigen NY-REN-30; SUH; suppressor of hairless homolog; Unknown (protein for MGC:128782) | |
| Synthetic peptide corresponding to residues near C-terminus of human UCK2. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.