Learn More
RBPJ Mouse anti-Human, Clone: OTI4B11, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies CF809493
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 17600562
  • 726.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
CSL plays a role in the regulatory network through which muscle cells coordinate their structural and functional states during growth, adaptation, and repair. The protein is abundantly expressed in heart and skeletal muscle and expression is increased by passive stretch. Mutations in this gene can lead to X-linked deafness.
Specifica
Specifica
RBPJ
Monoclonal
Unconjugated
RBPJ
AOS3, CBF1, IGKJRB, IGKJRB1, KBF2, RBP-J, RBPJK, RBPSUH, SUH, csl
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
3516
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI4B11
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q06330
RBPJ
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-243 of human RBPJ produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.