Learn More
VACUUBRAND™ RC 6 Chemistry-HYBRID Pump
Codice prodotto. p-8008757 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Include:
CEE Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10613893
Marca: VACUUBRAND™ 20698570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
A combination of a two-stage rotary vane pump and a two-stage chemistry diaphragm pump for optimized corrosion resistance.
  • The diaphragm pump maintains the oil reservoir under vacuum in order to keep the partial pressure of solvent vapors at levels below their condensation points and to reduce largely the concentration of oxygen and corrosive gases
  • Much higher solvent vapor pumping capability and resistance to aggressive gases than conventional rotary vane pumps
  • Reduced internal corrosion even when working with corrosive vapors
  • Oil changes typically reduced 90% or more compared with rotary vane pumps alone
  • Excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
  • Ease of maintenance due to telescopic design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 0.75 x 10-2 torr (with Gas Ballast), 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast)
Cavalli motore 0.5 hp
Include CEE Plug
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 507 x 377 x 429 mm
Modello RC 6
Livello di rumorosità 50 dbA
Temperatura (sistema metrico) di conservazione -10°C to +60°C
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 12°C
Portata 3.5/4.1 CFM
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 231.14 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 510.54 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 304.8 mm
Tipo di pompa Chemistry-HYBRID Rotary Vane Pump
Valori nominali armadio IP40
Resistance Properties Aggressive Gas-Resistant, Corrosion-Resistant
Temperature (English) Min 54°F
Capacita olio 0.36 to 0.56 qt.
Oil Type Oil-Sealed
No. of Stages 4
Maximum Pressure 16 psi
Tensione 230 V