Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ RC6 Chemistry-HYBRID Vacuum Pump
Sfoglia Tutto Vacuubrand ProdottiDescrizione
Combina la tecnologia della pompa rotativa a palette e della pompa da vuoto a membrana per la liofilizzazione e le distillazioni molecolari, con una manutenzione significativamente ridotta e minori sprechi di olio. La pompa a membrana per applicazioni chimiche è utilizzata per supportare la pompa rotativa a palette. Questa configurazione mantiene l'olio della pompa sotto vuoto, riducendo la condensa dei vapori di solvente, e i cambi dell'olio fino al 90% rispetto ai tradizionali modelli a palette rotanti.
- Capacità in aria libera: 4.1 cfm
- Vuoto finale: 4 × 10-4 mbar
- L'ingresso senza ostruzioni ad alto flusso assicura portate elevate sotto vuoto
- Filtro nebbia d'olio integrato incluso
Order Info
Dimensioni: 20 L x 12 P x9 pollici A (51 x 30.5 x 23 cm). Peso netto: 53 libbre (24.2 kg).
Specifica
Specifica
| Cavalli motore | 0.5 hp |
| Amperaggio | 2.6/2.7 A |
| Include | Trappola a freddo GKF 1000i, filtro per nebbia d'olio, valvola, connessione a T, valvola zavorratrice |
| Velocità motore | Da 1500 a 1800 |
| Certificazione/Conformità | UL |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Modello | RC6 |
| Livello di rumorosità | 50 dBA |
| Tipo di spina | CEE |
| Temperatura (sistema metrico) di conservazione | Da 10 a 60 °C |
| Vedi altri risultati |