Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Cleaning and Disinfecting Agent
Descrizione
- Cleans and disinfects in a single working operation
- Bactericide, fungicide, virus inactivating in case of hepatitis B and HIV
- Non-corrosive in case of common materials
- Rinses off without leaving residue
- Economical: 0.8 to 2% working solution
- For use in all areas with a risk of infection, such as hospitals, doctors’ practices, the pharmaceutical and food processing industry and more
- Also suitable for senior citizen and nursing homes, schools, kindergartens and large kitchens
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.8 to 2% |
| Tipo di contenitore | Bottle |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning, disinfecting |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass devices, washable surfaces |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- rea-des 2000, liquid cleaning
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate