Learn More
Greiner Bio-One Provette di reazione
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
RCF max:
15,000 x g: rotore ad angolo fisso
18,000 x g (Fixed-angle rotor)
22,000 x g (Fixed-angle rotor)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Free of heavy metals
- Disposable
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Autoclavable to 121°C for 20 min.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Collegato |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| Imballaggio | 500/Pack |
| Forma del fondo | Conico |
| RCF max | 18,000 x g (Fixed-angle rotor) |