Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve
Codice prodotto. 11502324
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
0.25 L
0.5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
Diametro (sistema metrico) flangia esterna:
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensioni filo:
GL 14 Connectors
GL 18 Connectors
KF 15 Connectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11502324
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06041488
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Without graduation, with laboratory flange LF, with groove
  • With two connectors (with threads GL 14 /GL 18 or ball flanges KF 15)
  • Made of DURAN™ tubing, other sizes on request
  • Delivery with 2 plastic olives GL14/18 and screw caps
Specifica
Diametro (sistema metrico) flangia esterna 150 mm
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 525 mm
Include Lab Flange 150 LF, groove and two connectors (KF 15)
Dimensioni filo KF 15 Connectors
Diametro (sistema metrico) esterno 350 mm
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 L
Quantità 1 Ea.