Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
0.25 L
0.5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
Diametro (sistema metrico) flangia esterna:
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensioni filo:
GL 14 Connectors
GL 18 Connectors
KF 15 Connectors
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Descripción
- Without graduation, with laboratory flange LF, with groove
- With two connectors (with threads GL 14 /GL 18 or ball flanges KF 15)
- Made of DURAN™ tubing, other sizes on request
- Delivery with 2 plastic olives GL14/18 and screw caps
Especificaciones
Especificaciones
| Diametro (sistema metrico) flangia esterna | 150 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Materiale | Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 525 mm |
| Include | Lab Flange 150 LF, groove and two connectors (KF 15) |
| Dimensioni filo | KF 15 Connectors |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 350 mm |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 10 L |
| Quantità | 1 Ea. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido