Learn More
Novus Biologicals™ Reactive Oxygen Species/ROS Assay Kit (Fluorometric)
Codice prodotto. 18674640 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18674640
Marca: Novus Biologicals™ NBP325793
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Quantità 96 Tests
Specie Non-species specific