Learn More
Ready-Made LB Agar Powder
Codice prodotto. 15885368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 15885368
Marca: Thermo Scientific J75851.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For propagation of bacteria
pH(3.5%, H2O): 7.0 ± 0.2
Contents:
  • Casein Peptone: 10gm/L
  • Yeast Extract: 5gm/L
  • Sodium Chloride: 5gm/L
  • Agar: 15gm/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Propagation of Bacteria
Tipo di imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg