Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ CaS Calcium Sensor Receptor Frozen Cells
Click to view available options
Quantità:
2 Vials of Cells
Descrizione
The Ready-to-Assay™ CaS Calcium Sensor Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. cannabinoids, CP 55,940) based activation of CASR GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress CASR alongside endogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of CASR , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | CaS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Frozen Cells |
| Quantità | 2 Vials of Cells |
| Target Entry | CASR |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.