missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ XCR1 Chemokine Receptor Frozen Cells
Click to view available options
Quantità:
2 Vials of Cells
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The Ready-to-Assay™ XCR1 Chemokine Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. lymphotactin) based activation of XCR1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress XCR1 alongside exogenous levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of XCR1 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | XCR1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Frozen Cells |
| Primary Agonist | lymphotactin |
| Quantità | 2 Vials of Cells |
| Target Entry | XCR1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto