Learn More
Fisherbrand™ Reagent Reservoir Chiller
Codice prodotto. 16350412 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
50 and 55 mL
Colore:
Blue
Purple
Purple & Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 16350412
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Reservoir Chiller is an ice-free, non-toxic way to extend working period and preserve integrity for temperature sensitive reagents.
  • Reagents are kept at less than 5°C (41°F) for approximately 3 hours
  • Ice-free solution eliminates the risk of contamination from messy ice baths
  • Stackable, save space when storing in the freezer or on the bench top
  • Symmetrical cooler design allows reagent reservoirs to be mounted in either direction
  • Non-toxic blend of water and bacteriostatic agent chills and freezes quickly
  • Made from sonic welded, engineered polypropylene that ensures a leak free design
  • Not intended for autoclave, do not use with liquid nitrogen
  • Reusable
  • Two-year warranty
Specifica
Product Type Reservoir Chiller
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple & Blue
Descrizione Reagent Reservoir Chiller
Sostegni dispositivo Reagent Reservoirs
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 50 and 55 mL
Da utilizzare con (applicazione) Reagent
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reagent Reservoirs
Include Chiller
Modello 120732F
Quantità 1
Forma Rectangular
Warranty 2 Years
Dimensioni (L x P) 5.6 x 2.9 in.
Dimensioni (L x P x A) 5.6 x 2.9 x 1.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.70 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema metrico) 4.5 cm
Peso (sistema imperiale) 0.31 lb.
Peso (sistema metrico) 0.14 kg